Learn More
HelixMark™ Silikon Peristaltikpumpenschlauch
Artikelnummer. 16603264
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,51 mm
0,79 mm
0,99 m
1,50 mm
1,60 mm
2,01 m
2,52 mm
3,00 mm
3,18 mm
4,01 mm
4,78 mm
6,35 mm
7,95 mm
9,53 mm
12.01 mm
12,70 mm
15,88 mm
16,00 mm
19,05 mm
25,40 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1,60 mm
2,52 mm
3,02 mm
3,53 mm
3,71 mm
3,99 mm
4,01 mm
4,80 mm
5,44 mm
6,38 mm
7,95 mm
7,98 mm
9,55 mm
9,86 mm
11.13 mm
11,15 mm
11.43 mm
12,70 mm
12.73 mm
13.21 mm
14.30 mm
15.89 mm
15.98 mm
16.38 mm
19.03 mm
19,05 mm
19.56 mm
20.03 mm
22,20 mm
22,23 mm
24.03 mm
25.38 mm
28.55 mm
34.90 mm
35.56 mm
Packungsgröße:
3 Rollen
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
16603264 0,51 mm 3,71 mm -
16613264 0,79 mm 3,99 mm -
16623264 0,99 m 1,60 mm -
16633264 1,50 mm 2,52 mm -
16643264 1,60 mm 4,80 mm -
16653264 1,60 mm 6,38 mm -
16663264 2,01 m 3,02 mm -
16673264 2,52 mm 3,53 mm -
16683264 3,00 mm 4,01 mm -
16693264 3,18 mm 6,38 mm -
16603274 3,18 mm 7,95 mm -
16613274 4,01 mm 5,44 mm -
16623274 4,78 mm 7,98 mm 3 Rollen
16633274 4,78 mm 9,55 mm -
16643274 4,78 mm 9,86 mm -
16653274 4,78 mm 11.13 mm -
16663274 6,35 mm 9,55 mm -
16673274 6,35 mm 11.13 mm -
16683274 6,35 mm 11.43 mm -
16693274 6,35 mm 12,70 mm -
16603284 6,35 mm 13.21 mm -
16613284 7,95 mm 11,15 mm -
16623284 7,95 mm 12.73 mm -
16633284 7,95 mm 15.98 mm -
16643284 9,53 mm 14.30 mm -
16653284 9,53 mm 15.89 mm -
16663284 9,53 mm 16.38 mm -
16673284 9,53 mm 19.03 mm -
16683284 12.01 mm 20.03 mm -
16693284 12,70 mm 19,05 mm -
16603294 12,70 mm 19.56 mm -
16613294 12,70 mm 22,20 mm -
16623294 15,88 mm 22,23 mm -
16633294 15,88 mm 25.38 mm -
16643294 16,00 mm 24.03 mm -
16653294 19,05 mm 28.55 mm -
16663294 25,40 mm 34.90 mm -
16673294 25,40 mm 35.56 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16603264 Fournisseur HelixMark™ Code fournisseur 45635015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
HelixMark™ Silikon Peristaltikpumpenschlauch mit erhöhter Haltbarkeit und Leistung
  • HelixMark™ Silikon Peristaltikpumpenschläuche sind für den Einsatz in medizinischen und pharmazeutischen Peristaltikpumpen und anderen Anwendungen mit erhöhter Krafteinwirkung ausgelegt und hergestellt.
  • Ein spezieller, auf deren Anforderungen ausgelegter Produktionsprozess, gibt den Produkten erhöhte Stabilität und Beanspruchbarkeit.
  • Die angebotenen Größen sind für alle gängigen Pumpentypen verwendbar.
  • Die Schläuche sind auf 7,5 m abgelängt und einzelverpackt.
Spécification
Zertifizierung/Konformität USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9
Beschreibung Matching pump size: #112
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0,51 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 3,71 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (metrisch) 1.60 mm
Zur Verwendung mit Peristaltic Pump Silicone Tubing for Increased Durability and Performance
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -30 °C
Verpackungsmenge 7.5 m
Sterilität Unsteril
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Produkttyp Schläuche
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.