Learn More
Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Artikelnummer. 15948486 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Peristaltikpumpenschlauch
Durchmesser (metrisch):
0,508 mm
1.295 mm
Material:
PVC
Santoprene
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Durchmesser (metrisch) Material Packungsgröße
15948486 Peristaltikpumpenschlauch 1.295 mm Santoprene 1 Stück
16505154 Peristaltikpumpenschlauch 0,508 mm PVC -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15948486 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1320110
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Designed for durability and fitness for purpose, a range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series is available to suit your sample matrices and ICP-MS applications.
Suit your sample matrices and applications with this comprehensive range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems; all designed for durability and fitness for purpose.
Wählen Sie qualitativ hochwertige Verbrauchsmaterialien, um ein höheres Leistungsverhalten zu erzielen
Wählen Sie aus den folgenden Peristaltikpumpenschläuchen:
  • Peristaltikpumpenschläuche – Ø 0,508 – orange/gelb – PVC
  • Peristaltikpumpenschläuche – Ø 0,381 – orange/grün – PVC
  • Peristaltikpumpenschläuche – Ø 0,762 – schwarz/schwarz – PVC
  • Peristaltikpumpenschläuche – Ø 0,254 – orange/blau – PVC
  • Peristaltikpumpenschläuche – Ø 1,295 – grau/grau – Santopren
  • Peristaltikpumpenschläuche – Ø 3,175 – schwarz/weiß – Santopren
Spezifikation
Typ Peristaltikpumpenschlauch
Zur Verwendung mit (Geräte) iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series
Material Santoprene
Durchmesser (metrisch) 1.295 mm