Learn More
Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Suit your sample matrices and applications with this comprehensive range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems; all designed for durability and fitness for purpose.
Wählen Sie qualitativ hochwertige Verbrauchsmaterialien, um ein höheres Leistungsverhalten zu erzielen
Wählen Sie aus den folgenden Peristaltikpumpenschläuchen:
- Peristaltikpumpenschläuche – Ø 0,508 – orange/gelb – PVC
- Peristaltikpumpenschläuche – Ø 0,381 – orange/grün – PVC
- Peristaltikpumpenschläuche – Ø 0,762 – schwarz/schwarz – PVC
- Peristaltikpumpenschläuche – Ø 0,254 – orange/blau – PVC
- Peristaltikpumpenschläuche – Ø 1,295 – grau/grau – Santopren
- Peristaltikpumpenschläuche – Ø 3,175 – schwarz/weiß – Santopren
Spezifikation
Specifica
| Typ | Peristaltikpumpenschlauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series |
| Material | PVC |
| Durchmesser (metrisch) | 0,508 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?