Learn More
PERK/EIF2AK3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16810145 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16810145 20 μL 20 Mikroliter
16800145 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16810145
Marke: Proteintech 205821AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody is specific to PERK.
Phosphorylates the alpha subunit of eukaryotic translation-initiation factor 2 (EIF2), leading to its inactivation and thus to a rapid reduction of translational initiation and repression of global protein synthesis. Serves as a critical effector of unfolded protein response (UPR)-induced G1 growth arrest due to the loss of cyclin-D1 (CCND1). Involved in control of mitochondrial morphology and function.
Spezifikation
Antigen PERK/EIF2AK3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.46 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen EIF2AK3
Gen-Zugriffsnummer Q9NZJ5, Q9Z2B5
Gen-Alias EIF2AK3, HRI, HsPEK, Pancreatic eIF2 alpha kinase, PEK, PERK, WRS
Gensymbole EIF2AK3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13666, 9451
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG