Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen
Artikelnummer. 10308809 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
25 μl
50 μ l
175 μl
200 μl
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Farbe:
Durchsichtig
Klar
Schwarz
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10308809
Marke: Axygen™ RRP20CRS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Volumenbereiche von 20 bis 200 μl
  • Im Gestell
  • Schwarze und transparente Spitzen lieferbar
  • Mit Füllstandserfassung
  • Nicht sterile und vorsterilisierte Spitzen
  • Gestelleinsätze in blau, rot und grün
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 20 μl
Sterilität Steril
Farbe Klar
Autoklavierbar Autoclavable
Reinigungsnachweise DNase, RNase, and Pyrogen free
Format Rack
Spitzenform Automation, Round
Zur Verwendung mit (Geräte) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head
Material Polypropylene