Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Beschreibung
- Im Gestell
- Schwarze und transparente Spitzen lieferbar
- Mit Füllstandserfassung
- Nicht sterile und vorsterilisierte Spitzen
- Gestelleinsätze in blau, rot und grün
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 175 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Schwarz |
| Gestellfarbe | Rot |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Füllstandserfassung, Rund |
| Verpackung | SBS-Box |
| Mehr anzeigen |