Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen
GREENER_CHOICE
Product Code. 12766719 Shop All Axygen Scientific Products
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
25 μl
50 μl
175 μl
200 μl
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Farbe:
Klar
Schwarz
Unit Size:
4800 Stück
960 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisch) Sterilität Farbe unitSize
12766719 175 μl Steril Klar 4800 Stück
11350285 175 μl Steril Klar 960 Stück
12545477 200 μl Steril Klar 960 Stück
10270310 200 μl Steril Klar 4800 Stück
11380285 25 μl Steril Schwarz 960 Stück
12776719 25 μl Steril Schwarz 4800 Stück
12772916 50 μl Nicht steril Schwarz 4800 Stück
11340295 50 μl Nicht steril Schwarz 960 Stück
12792906 200 μl Nicht steril Schwarz 4800 Stück
11320295 200 μl Nicht steril Schwarz -
12786719 25 μl Steril Klar 4800 Stück
11370285 25 μl Steril Klar 960 Stück
12756719 175 μl Steril Schwarz 4800 Stück
11360285 175 μl Steril Schwarz -
12585477 20 μl Steril Klar 960 Stück
10308809 20 μl Steril Klar 4800 Stück
12752916 20 μl Nicht steril Klar 4800 Stück
11390285 20 μl Nicht steril Klar 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 12766719 Supplier Axygen™ Supplier No. RRF175CRS
Verfügbar ab: 31-07-2026
Add to basket
Add to basket
Für Volumenbereiche von 20 bis 200 μl
  • Im Gestell
  • Schwarze und transparente Spitzen lieferbar
  • Mit Füllstandserfassung
  • Nicht sterile und vorsterilisierte Spitzen
  • Gestelleinsätze in blau, rot und grün
Order Info
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisch) 175 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Klar
Gestellfarbe Rot
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Format Racks
Spitzenform Automatisierung, Runden
Verpackung SBS-Box
Menge 50 Boxen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Kopf
Material Polyethylen