Learn More
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiners
Artikelnummer. 12914031
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12914031 25/Packung 5 Stück
10309142 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12914031 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 09209225
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Spezifikation
Menge 25/Packung
Länge (metrisch) 92 mm
Product Type Split/Splitless FocusLiner
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.2 mm