missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ GC inlet liner SGE split straight-through liner

Artikelnummer. 12914041
Click to view available options
Menge:
25/Packung
5/Pckg.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12914041

Marke: Trajan™ 09210001

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen

  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten

Specifikationer

Menge Je 1
Länge (metrisch) 92 mm
Product Type GC-Einlass-Liner
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.2 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.