Learn More
Perlapine, LoGiCal
Artikelnummer. 30463006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30463006 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463006 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3180.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perlapine
CAS 11-3-1977
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Perlapine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H21 N3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 11H-Dibenz[b,e]azepine, 6-(4-methyl-1-piperazinyl)-, Morphanthridine, 6-(4-methyl-1-piperazinyl)- (7CI,8CI), 6-(4-Methyl-1-piperazinyl)morphanthridine, AW 142333, HF 2333, Hypnodin, MP 11, NSC 291840, Perlapine
InChI-Formel InChI=1S/C19H21N3/c1-21-10-12-22(13-11-21)19-17-8-4-2-6-15(17)14-16-7-3-5-9-18(16)20-19/h2-9H,10-14H2,1H3
Lösungstyp Neat
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC-Name 6-(4-Methylpiperazin-1-yl)-11H-Benzo[c][1]benzazepin
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 291.39
Menge 5 mg
Formelmasse 291.1735 g/mol