missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Perlapine
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18738186
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18738186 50 mg 50 Milligramm
18795456 10 mg 10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18738186

Marke: Tocris Bioscience™ 5549/50

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent muscarinc DREADD agonist

Perlapine is a potent muscarinic DREADD agonist (pEC50 values are 8.38, 8.08 and 7.27 for hM1Dq, hM3Dq and hM4Di in vitro, respectively). Exhibits >10,000-fold selectivity for hM3Dq over hM3 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemischer Name oder Material 6-(4-Methyl-1-piperazinyl)-11 H-dibenz[b,e]azepine
CAS 11-3-1977
Menge 50 mg
Ziel DREADD Activators
Summenformel C19H21N3
Formelmasse 291.39
Reinheit 99%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.