Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10757852 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Filmdicke:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Filmdicke unitSize
10757852 25 m 0,25 μm 1 Stück
10480122 10 m 0,35 μm 1 Stück
10506681 25 m 0,35 μm 1 Stück
10755932 50 m 0,35 μm 1 Stück
10716512 10 m 0,5 μm 1 Stück
10378111 25 m 0,5 μm 1 Stück
10266941 30 m 0,5 μm 1 Stück
10082901 50 m 0,5 μm 1 Stück
10757662 10 m 0,25 μm 1 Stück
10546341 50 m 0,25 μm 1 Stück
10682703 60 m 0,25 μm 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 10757852
Marke: Macherey-Nagel™ 723321.25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung in der Gaschromatographie entwickelt. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Kapillarsäulen, 0.32 mm Innendurchmesser, bestehen aus 20,000 Da Polyethylenglycol. Diese polaren Phasensäulen werden für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole empfohlen und eignen sich für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
Empfohlen für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole in der Gaschromatographie und geeignet für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
  • Die Säulen haben einen Innendurchmesser von 0.32 mm und einen Außendurchmesser von 0.5 mm, mit Filmoptionen von 0.25 μm, 0.35 μm und 0.50 μm Dicke
  • In verschiedenen Längen erhältlich. 10 m, 25 m, 30 m, 50 mm und 60 m
  • Höchsttemperatur:
    • 220 °C im langfristigen isothermen Betrieb
    • 240 °C in kurzen Isothermen in einem Temperaturprogramm
  • Ähnliche Phasen: Optima™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, RTX-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Specifications
Max. Temperatur 220 °C (langfristig), 240 °C (im Temperaturprogramm)
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Funktionalität/ Interaktionstyp Polare Phase
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Permabond™ CW 20 M
USP-Typ Gehäuse G16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC), Wässrige Lösungen
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 25 m
Verpackungsmaterial Polyethylenglykol 20,000 Da
Menge Je 1