Beschreibung
Empfohlen für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole in der Gaschromatographie und geeignet für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
- Die Säulen haben einen Innendurchmesser von 0.53 mm und einen Außendurchmesser von 0.8 mm
- Filmoptionen sind in den Stärken 0.50 μm, 1.00 μm und 2.00 μm erhältlich
- In verschiedenen Längen erhältlich. 10 M, 25 m und 30 m
- Höchsttemperatur:
- 200 °C im langfristigen isothermen Betrieb
- 220 °C in kurzen Isothermen in einem Temperaturprogramm
- Ähnliche Phasen: Optima™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, RTX-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 200 °C (langfristig), 220 °C (im Temperaturprogramm) |
| Durchmesser (metrisch) | 0,8 mm |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Polare Phase |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | Permabond™ CW 20 M |
| USP-Typ | Gehäuse G16 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, Wässrige Lösungen |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Mehr anzeigen |