Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10491082 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
Filmdicke:
0,5 μm
1 μm
2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10491082
Marke: Macherey-Nagel™ 723517.30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung in der Gaschromatographie entwickelt. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Kapillarsäulen, 0.53 mm Innendurchmesser, bestehen aus 20,000 Da Polyethylenglycol. Diese polaren Phasensäulen werden für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole empfohlen und eignen sich für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
Empfohlen für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole in der Gaschromatographie und geeignet für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
  • Die Säulen haben einen Innendurchmesser von 0.53 mm und einen Außendurchmesser von 0.8 mm
  • Filmoptionen sind in den Stärken 0.50 μm, 1.00 μm und 2.00 μm erhältlich
  • In verschiedenen Längen erhältlich. 10 M, 25 m und 30 m
  • Höchsttemperatur:
    • 200 °C im langfristigen isothermen Betrieb
    • 220 °C in kurzen Isothermen in einem Temperaturprogramm
  • Ähnliche Phasen: Optima™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, RTX-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Spezifikation
Max. Temperatur 200 °C (langfristig), 220 °C (im Temperaturprogramm)
Durchmesser (metrisch) 0,8 mm
Funktionalität/ Interaktionstyp Polare Phase
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Permabond™ CW 20 M
USP-Typ Gehäuse G16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC), Wässrige Lösungen
Filmdicke 2 μm
Länge (metrisch) 30 m
Verpackungsmaterial Polyethylenglykol 20,000 Da
Menge Je 1