Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M GC-Kapillarsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Empfohlen für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole in der Gaschromatographie und geeignet für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
- Die Säulen haben einen Innendurchmesser von 0.25 mm, einen Außendurchmesser von 0.4 mm und einen 0.25 μm dicken Film
- In verschiedenen Längen erhältlich. 10 m, 25 m, 30 m, 50 mm und 60 m
- Höchsttemperatur:
- 220 °C im langfristigen isothermen Betrieb
- 240 °C in kurzen Isothermen in einem Temperaturprogramm
- Ähnliche Phasen: Optima™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, RTX-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 220 °C (langfristig), 240 °C (im Temperaturprogramm) |
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Polare Phase |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Permabond™ CW 20 M |
| USP-Typ | Gehäuse G16 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, Wässrige Lösungen |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Mehr anzeigen |