Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10785932 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10785932 50 m 1 Stück
10328021 10 m 1 Stück
10164511 25 m 1 Stück
10778812 30 m 1 Stück
10082891 60 m 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10785932
Marke: Macherey-Nagel™ 723060.50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Für die Verwendung in der Gaschromatographie entwickelt. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Kapillarsäulen, 0.25 mm Innendurchmesser, bestehen aus 20,000 Da Polyethylenglycol. Diese polaren Phasensäulen werden für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole empfohlen und eignen sich für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
Empfohlen für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole in der Gaschromatographie und geeignet für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
  • Die Säulen haben einen Innendurchmesser von 0.25 mm, einen Außendurchmesser von 0.4 mm und einen 0.25 μm dicken Film
  • In verschiedenen Längen erhältlich. 10 m, 25 m, 30 m, 50 mm und 60 m
  • Höchsttemperatur:
    • 220 °C im langfristigen isothermen Betrieb
    • 240 °C in kurzen Isothermen in einem Temperaturprogramm
  • Ähnliche Phasen: Optima™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, RTX-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Specifications
Max. Temperatur 220 °C (langfristig), 240 °C (im Temperaturprogramm)
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Funktionalität/ Interaktionstyp Polare Phase
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Permabond™ CW 20 M
USP-Typ Gehäuse G16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC), Wässrige Lösungen
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 50 m
Verpackungsmaterial Polyethylenglykol 20,000 Da
Menge Je 1