Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10092851 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10092851 | 50 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10786122 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10601112 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 10 Stück |
| 10586501 | 10 m | 0,1 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10348641 | 10 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10398301 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10236801 | 20 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10698801 | 25 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10368541 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10440512 | 25 m | 0,32 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10556341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10318641 | 25 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 Stück |
| 10576861 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | - |
| 10727472 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10479931 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10469741 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10338021 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | - |
| 10796122 | 50 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10708242 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10348211 | 50 m | 0,32 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 10065841 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10072961 | 50 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10216611 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10718242 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10348021 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | - |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10092851
Marke: Macherey-Nagel™ 723830.50
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Permabond™ FFAP |
| USP-Typ | G25, G35 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC), Freie Carbonsäuren |
| Temperaturbereich | 220°bis 240 °C |
| Filmdicke | 0,35 μm |
| Länge (metrisch) | 50 m |
| Verpackungsmaterial | Permabond™ FFAP |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |