Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10236801 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10236801 20 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10786122 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10601112 10 m 0,25 mm 0,25 μm 10 Stück
10586501 10 m 0,1 mm 0,25 μm 1 Stück
10348641 10 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10398301 10 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10698801 25 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10368541 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10440512 25 m 0,32 mm 0,1 μm 1 Stück
10556341 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10318641 25 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10576861 25 m 0,32 mm 0,5 μm -
10727472 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10479931 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10469741 30 m 0,32 mm 0,25 μm -
10338021 30 m 0,32 mm 0,5 μm -
10796122 50 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10708242 50 m 0,32 mm 0,25 μm -
10092851 50 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10348211 50 m 0,32 mm 0,1 μm 1 Stück
10065841 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10072961 50 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10216611 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10718242 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10348021 60 m 0,32 mm 0,5 μm -
25 options
Artikelnummer. 10236801
Marke: Macherey-Nagel™ 723180.20
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,1 mm
Stationäre Phase Permabond™ FFAP
USP-Typ G25, G35
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC), Freie Carbonsäuren
Temperaturbereich 220°bis 240 °C
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 20 m
Verpackungsmaterial Permabond™ FFAP
Menge Je 1