Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Permabond™ FFAP |
| USP-Typ | G25, G35 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, Freie Carbonsäuren |
| Temperaturbereich | 220°bis 240 °C |
| Filmdicke | 0,1 μm |
| Länge (metrisch) | 50 m |
| Verpackungsmaterial | Permabond™ FFAP |
| Mehr anzeigen |