Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10440512 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10440512
Marke: Macherey-Nagel™ 723356.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Permabond™ FFAP
USP-Typ G25, G35
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, Freie Carbonsäuren
Temperaturbereich 220°bis 240 °C
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 25 m
Verpackungsmaterial Permabond™ FFAP
Menge Je 1