Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10786122 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10786122 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10601112 10 m 0,25 mm 0,25 μm 10 Stück
10586501 10 m 0,1 mm 0,25 μm 1 Stück
10348641 10 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10398301 10 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10236801 20 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10698801 25 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10368541 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10440512 25 m 0,32 mm 0,1 μm 1 Stück
10556341 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10318641 25 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10576861 25 m 0,32 mm 0,5 μm -
10727472 25 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10479931 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10469741 30 m 0,32 mm 0,25 μm -
10338021 30 m 0,32 mm 0,5 μm -
10796122 50 m 0,25 mm 0,1 μm 1 Stück
10708242 50 m 0,32 mm 0,25 μm -
10092851 50 m 0,32 mm 0,35 μm 1 Stück
10348211 50 m 0,32 mm 0,1 μm 1 Stück
10065841 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10072961 50 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10216611 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10718242 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10348021 60 m 0,32 mm 0,5 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 10786122 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 723180.10
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,1 mm
Stationäre Phase Permabond™ FFAP
USP-Typ G25, G35
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, Freie Carbonsäuren
Temperaturbereich 220°bis 240 °C
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 10 m
Verpackungsmaterial Permabond™ FFAP
Menge Je 1