Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-30 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10338641 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
50 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,25 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10338641 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10600922 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10134751 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10338641
Marke: Macherey-Nagel™ 723052.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Permabond™ SE-30
USP-Typ Gehäuse G2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 300°bis 320 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 25 m
Verpackungsmaterial Permabond™ SE-30
Menge Je 1