Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-52 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10609961 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10609961 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10367971 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10717472 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10609961
Marke: Macherey-Nagel™ 723312.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Permabond™ SE-52
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 300°bis 320 °C
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 25 m
Verpackungsmaterial Permabond™ SE-52
Menge Je 1