Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-52 GC-Kapillarsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Permabond™ SE-52 |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 300°bis 320 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Verpackungsmaterial | Permabond™ SE-52 |
| Show More |