Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ Silane GC-Kapillarsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,8 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | Permabond™ Silane |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Monomere Silane und Chlorsilane – Analyse |
| Temperaturbereich | 260°bis 280 °C |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Verpackungsmaterial | Permabond™ Silane |
| Menge | Je 1 |