Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ Silane GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. p-8012326 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10651492
Marke: Macherey-Nagel™ 723411.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,8 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Permabond™ Silane
Zur Verwendung mit (Anwendung) Monomere Silane und Chlorsilane – Analyse
Temperaturbereich 260°bis 280 °C
Länge (metrisch) 25 m
Verpackungsmaterial Permabond™ Silane
Menge Je 1