Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft für M6/M7
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
1,25 x 2,75 in.
1,65 x 3 in.
1 x 2 in.
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
31,75 mm
41,91 mm
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Die glänzenden Etiketten aus dauerhaftem Polyester (B-422) können im Thermotransferverfahren bedruckt werden und eignen sich ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.
- Beste Klebkraft, gut geeignet für pulverbeschichtete und strukturierte ebene Oberflächen sowie für Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung
- Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
- UL- und CSA-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C (-40 bis 212°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R6000 für die M710/BMP71 Etikettendrucker. Dieses Etikett ist nicht mehr mit den Druckern der TLS Serie kompatibel.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Ausgestanzt |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |