Learn More
Brady™ Papieretiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Artikelnummer. 17808404
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
1 x 2 in.
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17808404
Marke: Brady™ 173962
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Papieretiketten mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis bieten einen hohen Kontrast und gute Schmierfestigkeit für Thermotransferanwendungen und Barcode-Druckanwendungen.
  • Papieretiketten mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis (B-424) haben gute Kontrasteigenschaften. Sie sind wischfest und für den Thermotransferdruck sowie das Drucken von Barcodes geeignet.
  • Weißes, mattes Papieretikett mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis
  • Kostengünstig und für alle allgemeinen Kennzeichnungsprojekte geeignet
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 50°C (-40 bis 122°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R4300 für die M710/BMP71 Etikettendrucker. Dieses Etikett ist nicht mehr mit den Druckern der TLS Serie kompatibel.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Papier
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) BArcode-Etikettierung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +122 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis +50 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0035 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 12.7 mm
Alternate Part Number M6-17-424-PSL