Learn More
Brady™ Papieretiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Artikelnummer. 17888394
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
1 x 2 in.
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17888394
Marke: Brady™ 173965
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Papieretiketten mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis bieten einen hohen Kontrast und gute Schmierfestigkeit für Thermotransferanwendungen und Barcode-Druckanwendungen.
  • Papieretiketten mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis (B-424) haben gute Kontrasteigenschaften. Sie sind wischfest und für den Thermotransferdruck sowie das Drucken von Barcodes geeignet.
  • Weißes, mattes Papieretikett mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis
  • Kostengünstig und für alle allgemeinen Kennzeichnungsprojekte geeignet
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 50°C (-40 bis 122°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R4300 für die M710/BMP71 Etikettendrucker. Dieses Etikett ist nicht mehr mit den Druckern der TLS Serie kompatibel.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Papier
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +122 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis +50 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0035 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Dimensions (LxW) 1 x 2 in.
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Höhe (metrisch) 25.4 mm
Alternate Part Number M6-20-424-PSL