Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Großpackung raucharmer, halogenfreier Schrumpfschlauch-Etiketten für M7-Drucker
Artikelnummer. 17898414 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,182 x 1 in.
0,235 x 1 in.
0,235 x 1,75 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,439 x 1 in.
0,645 x 1 in.
0,645 x 1,75 in.
Drahtstärke:
12 bis 8 AWG
16 bis 10 AWG
20 bis 16 AWG
24 bis 20 AWG
8 bis 4 AWG
Höhe (metrisch):
4,62 mm
5,97 mm
8.51 mm
11,15 mm
16.38 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2500 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Drahtstärke Höhe (metrisch) Packungsgröße
17898414 0,235 x 1,75 in. 20 bis 16 AWG 5,97 mm 1000 Stück
17848914 0,182 x 1 in. 24 bis 20 AWG 4,62 mm 2500 Stück
17869054 0,235 x 1 in. 20 bis 16 AWG 5,97 mm 1000 Stück
17808884 0,335 x 1 in. 16 bis 10 AWG 8.51 mm 1000 Stück
17869204 0,335 x 1,75 in. 16 bis 10 AWG 8.51 mm 1000 Stück
17849224 0,439 x 1 in. 12 bis 8 AWG 11,15 mm 1000 Stück
17828854 0,645 x 1 in. 8 bis 4 AWG 16.38 mm 1000 Stück
17839104 0,645 x 1,75 in. 8 bis 4 AWG 16.38 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17898414 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174429
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PermaSleeve™ Wärmeschrumpfschläuche sind für den Thermotransferdruck konzipiert und eignen sich ideal zur Drahtkennzeichnung.
  • Geeignet für Anwendungen, die raucharme, halogenfreie und flammhemmende Markierungsmaterialien erfordern.
  • In mehreren Größen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL-anerkannt
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Menge 1000 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +221 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +105 °C
Drahtstärke 20 bis 16 AWG
Abmessungen (L x B) 0,235 x 1,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,235 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,75 in.
Breite (metrisch) 44.45 mm
Höhe (metrisch) 5,97 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,125 in.
Durchmesser (metrisch) 3.18 mm
Alternate Part Number BM-125-175-7641