Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Kabelkennzeichnungen - für gewerbliche Zwecke geeignet - für M6/M7
Artikelnummer. 17868904
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1 in.
0,182 x 1,75 in.
0,235 x 1 in.
0,235 x 1,75 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,439 x 1 in.
0,439 x 1,75 in.
0,645 x 1,75 in.
0,645 x 1 in.
0,851 x 1 in.
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
16 bis 8 AWG
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
28 bis 20 AWG
8 bis 1 AWG
Farbe:
Gelb
Weiß
Höhe (metrisch):
4,62 mm
5,97 mm
8.51 mm
11,15 mm
16.38 mm
21.62 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2500 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Drahtstärke Farbe Höhe (metrisch) unitSize
17868904 0,182 x 1 in. 28 bis 20 AWG Weiß 4,62 mm 2500 Stück
17839044 0,182 x 1,75 in. 28 bis 20 AWG Weiß 4,62 mm 2500 Stück
17828324 0,235 x 1 in. 22 bis 16 AWG Weiß 5,97 mm 1000 Stück
17818354 0,235 x 1,75 in. 22 bis 16 AWG Weiß 5,97 mm 1000 Stück
17898454 0,335 x 1 in. 20 bis 10 AWG Weiß 8.51 mm 1000 Stück
17888254 0,335 x 1,75 in. 20 bis 10 AWG Weiß 8.51 mm 1000 Stück
17808734 0,439 x 1 in. 16 bis 8 AWG Weiß 11,15 mm 1000 Stück
17868894 0,439 x 1,75 in. 16 bis 8 AWG Weiß 11,15 mm 1000 Stück
17869094 0,645 x 1 in. 12 bis 4 AWG Weiß 16.38 mm 1000 Stück
17838994 0,645 x 1,75 in. 12 bis 4 AWG Weiß 16.38 mm 1000 Stück
17808834 0,851 x 1 in. 8 bis 1 AWG Weiß 21.62 mm 1000 Stück
17868304 0,235 x 1 in. 22 bis 16 AWG Gelb 5,97 mm 1000 Stück
17868144 0,235 x 1,75 in. 22 bis 16 AWG Gelb 5,97 mm 1000 Stück
17898164 0,335 x 1 in. 20 bis 10 AWG Gelb 8.51 mm 1000 Stück
17828314 0,335 x 1,75 in. 20 bis 10 AWG Gelb 8.51 mm 1000 Stück
17859194 0,439 x 1 in. 16 bis 8 AWG Gelb 11,15 mm 1000 Stück
17888974 0,439 x 1,75 in. 16 bis 8 AWG Gelb 11,15 mm 1000 Stück
17899134 0,645 x 1,75 in. 12 bis 4 AWG Gelb 16.38 mm 1000 Stück
18 options
Product Code. 17868904
Brand: Brady™ 174496
Only null left
Add to basket
Add to basket
PermaSleeve™ Kabelkennzeichnungen eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Sie bieten eine hohe Leistung bei moderaten Kosten, sodass Sie ganz einfach Kabelkennzeichnungsprojekte in Ihrem ganzen Betrieb kostengünstig realisieren können.
  • PermaSleeve™ Kabelkennzeichnungen eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Sie bieten eine hohe Leistung bei moderaten Kosten, sodass Sie ganz einfach Kabelkennzeichnungsprojekte in Ihrem ganzen Betrieb kostengünstig realisieren können.
  • Diese Schrumpfschläuche ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung ganz ohne zusätzliche Schritte. Sie eignen sich ideal für Elektroinstallateure, Wartungsteams, den Einsatz in der industriellen Fertigung und viele andere Zwecke.
  • Lesbare Legenden bei einer Temperatur von -55 bis 135°C (-67 bis 275°F)
  • UL224-Zulassung
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R4300 für die M710/BMP71 Etikettendrucker.
Specifications
Zertifizierung/Konformität UL 224
Klebstofftyp Non-adhesive
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyolefin
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Menge 2500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67°F to +275°F
Temperaturbereich (metrisch) -55°C to +135°C
Drahtstärke 28 bis 20 AWG
Dimensions (LxW) 0,182 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0.182 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 4,62 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.094 in.
Durchmesser (metrisch) 2.39 mm
Alternate Part Number BM-094-1-312