Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Wärmeschrumpfendes Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Etikettierer-Kassette
Artikelnummer. p-7078100
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,235 in.
0,335 in.
0,439 in.
0,645 in.
Packungsgröße:
1 BX
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) unitSize
15183359 0,335 in. 1 BX
15173359 0,235 in. 1 BX
15193359 0,439 in. 1 BX
15103369 0,645 in. 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15183359 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 131609
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung in rauen Umgebungen. Brady™ PermaSleeve™ Heißschrumpf-Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Etikettierer-Kassetten sind langlebig und die Schrumpfrate spart Zeit bei der Installation.
  • 3:1 Heißschrumpfschlauch liegt eng am Draht an
  • Beständig gegen Chemikalien, Korrosion und UV-Licht
  • Eine Kassette enthält 80 Etiketten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-Zulassung gemäß UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1); SAE-AS-81531
Beschreibung Schrumpfrate: 3:1
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Format Kartusche
Material Polyolefin (B-342)
Produkttyp Etikettierer-Kassette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 80/Packung
Form Rechteck
Schrumpfrate 3:01
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C° bis 135 °C
Abmessungen (L x B) 8,50 x 19,05 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,335 in.
Breite (metrisch) 19,05 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.75 ft.
Höhe (metrisch) 8.50 mm