Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Polyolefin-Etikettenkassetten für Drucker der™ BMP 21-Serie
Artikelnummer. 11503894 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Breite (angloamerikanisch):
0,18 in.
0,3 in.
0,439 in.
Breite (metrisch):
4.572 mm
11,15 mm
16.38 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (angloamerikanisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
11503894 Schwarz 0,18 in. 4.572 mm 1 Stück
11513894 Schwarz 0,439 in. 11,15 mm 1 Stück
11523894 Weiß 0,3 in. 16.38 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11503894 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 110924
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PermaSleeve™ Polyolefin-Etikettenkassetten passen sich eng um die Kabel an und dienen deren Kennzeichnung und Schutz. Industriequalität – Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, UV-Beständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Beständigkeit gegen Kraftstoffe und Öle, selbstverlöschend.
  • Lichtecht und flammhemmend
  • Wärmeschrumpfbar bis zu einem Schrumpfverhältnis von 3:1
  • Erhältlich als Endlosformat mit individueller Längenzuschnitt
  • Verwendung mit BMP21- und BMP21-Plus-Druckern
  • Für Elektroinstallateure, Schaltschrankbauer, Automatisierungstechniker und Industriefachleute
  • Panelidentifizierung, Draht- und Kabelmarkierung
Compliance
RoHS-konform, UL-anerkannt, WEEE, EU REACH SVHC, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, CSA-anerkannt
†Nicht kompatibel mit der ID PAL™ Drucker
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CSA, MIL-STD-202, SAE-DTL-23053/5 Klasse 1, SAE-M-81531, UL
Klebstofftyp Heat Shrink
Farbe Schwarz
Ausführung Matt
Format Kartusche, Beschriftung
Material Polyolefin
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten-Kassette
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln, Tafelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis 275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis 135 °C
Abmessungen (L x B) 8.51 mm (H) x 2.13 m (L)
Länge (angloamerikanisch) 7 ft.
Länge (metrisch) 2.13 m
Breite (angloamerikanisch) 0,18 in.
Breite (metrisch) 4.572 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,335 in.
Höhe (metrisch) 2.13 m
Alternate Part Number M21-187-C-342