Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Weiße, wärmeschrumpfende Draht- und Kabel-Stanzetiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17888944 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,182 x 0,5 in.
0,182 x 0,875 in.
0,182 x 1 in.
0,182 x 1,75 in.
0,235 x 0,5 in.
0,235 x 0,583 in.
0,235 x 0,875 in.
0,235 x 1 in.
0,235 x 1,75 in.
0,335 x 0,437 in.
0,335 x 0,515 in.
0,335 x 0,583 in.
0,335 x 0,875 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,439 x 1 in.
0,439 x 1,75 in.
0,645 x 0,5 in.
0,645 x 0,875 in.
0,645 x 1 in.
0,645 x 1,75 in.
0,851 x 1 in.
0,851 x 1,75 in.
1,66 x 1,75 in.
Höhe (metrisch):
4,62 mm
5,97 mm
8.51 mm
11,15 mm
16.38 mm
21.62 mm
42,16 mm
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
16 bis 8 AWG
2 bis 500 MCM
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
28 bis 20 AWG
8 bis 1 AWG
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
2500 Stück
3000 Stück
4000 Stück
500 Stück
5000 Stück
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Höhe (metrisch) Drahtstärke Packungsgröße
17888944 0,439 x 1 in. 11,15 mm 16 bis 8 AWG 1000 Stück
17858914 0,182 x 0,5 in. 4,62 mm 28 bis 20 AWG 5000 Stück
17838984 0,182 x 0,875 in. 4,62 mm 28 bis 20 AWG 5000 Stück
17859094 0,182 x 1 in. 4,62 mm 28 bis 20 AWG 2500 Stück
17828794 0,182 x 1,75 in. 4,62 mm 28 bis 20 AWG 2500 Stück
17838234 0,235 x 0,583 in. 5,97 mm 22 bis 16 AWG 3000 Stück
17828234 0,235 x 0,5 in. 5,97 mm 22 bis 16 AWG 2000 Stück
17838144 0,235 x 0,875 in. 5,97 mm 22 bis 16 AWG 2000 Stück
17888134 0,235 x 1 in. 5,97 mm 22 bis 16 AWG 1000 Stück
17868234 0,235 x 1,75 in. 5,97 mm 22 bis 16 AWG 1000 Stück
17808314 0,335 x 0,437 in. 8.51 mm 20 bis 10 AWG 4000 Stück
17878374 0,335 x 0,515 in. 8.51 mm 20 bis 10 AWG 2000 Stück
17898314 0,335 x 0,583 in. 8.51 mm 20 bis 10 AWG 3000 Stück
17808264 0,335 x 0,875 in. 8.51 mm 20 bis 10 AWG 2000 Stück
17868374 0,335 x 1 in. 8.51 mm 20 bis 10 AWG 1000 Stück
17878384 0,335 x 1,75 in. 8.51 mm 20 bis 10 AWG 1000 Stück
17808904 0,439 x 1,75 in. 11,15 mm 16 bis 8 AWG 1000 Stück
17858804 0,645 x 0,5 in. 16.38 mm 12 bis 4 AWG 2000 Stück
17848934 0,645 x 0,875 in. 16.38 mm 12 bis 4 AWG 2000 Stück
17819014 0,645 x 1 in. 16.38 mm 12 bis 4 AWG 1000 Stück
17828994 0,645 x 1,75 in. 16.38 mm 12 bis 4 AWG 1000 Stück
17849014 0,851 x 1 in. 21.62 mm 8 bis 1 AWG 1000 Stück
17829024 0,851 x 1,75 in. 21.62 mm 8 bis 1 AWG 1000 Stück
17868134 1,66 x 1,75 in. 42,16 mm 2 bis 500 MCM 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 17888944 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174460
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für anspruchsvolle Drahtmarkierungsanwendungen, PermaSleeve™ Wärmeschrumpfende Polyolefin-Etiketten vereinen Schnelligkeit, einfache Handhabung und Beständigkeit und ermöglichen so die Herstellung hochwertiger Etiketten.
  • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig, chemisch beständig, Kraftstoff- und ölbeständig, selbstverlöschend
  • Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
  • Hergestellt aus B-342 Polyolefin
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (bestanden 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Menge 1000 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +135 °C
Drahtstärke 16 bis 8 AWG
Abmessungen (L x B) 0,439 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,439 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 11,15 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Durchmesser (metrisch) 6.35 mm
Alternate Part Number BM-250-1-342