Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
Artikelnummer. 17891519
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1 in.
0,182 x 1,75 in.
0,235 x 1 in.
0,235 x 1,75 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,439 x 1 in.
0,439 x 1,75 in.
0,444 x 1 in.
0,444 x 1,75 in.
0,645 x 1,75 in.
0,645 x 1 in.
0,851 x 1 in.
0,851 x 1,75 in.
1,25 x 1 in.
1,25 x 1,75 in.
1,667 x 1 in.
1,667 x 1,75 in.
1,66 x 1 in.
1,66 x 1,75 in.
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
16 bis 8 AWG
2 bis 500 MCM
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
28 bis 20 AWG
6 bis 0000 AWG
8 bis 1 AWG
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17891519
Marke: Brady™ 173659
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche (B-342) sind durch die Kombination von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit eine hochwertige und langlebige Kabelkennzeichnungslösung.
  • Industriequalität mit hoher Temperatur-, UV-, Chemikalien-, Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
  • Selbstverlöschende Etiketten
  • Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
  • Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Klebstofftyp Non-adhesive
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyolefin
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67°F to +275°F
Temperaturbereich (metrisch) -55°C to +135°C
Drahtstärke 12 bis 4 AWG
Dimensions (LxW) 0,645 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0.645 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 16.38 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Durchmesser (metrisch) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-375-1-342-WT