Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Gelbe Schrumpfschlauch-Etiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17899074 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,182 x 1 in.
0,182 x 1,75 in.
0,235 x 1 in.
0,235 x 1,75 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,439 x 1 in.
0,439 x 1,75 in.
0,444 x 1 in.
0,444 x 1,75 in.
0,645 x 1 in.
0,645 x 1,75 in.
0,851 x 1 in.
0,851 x 1,75 in.
1,25 x 1 in.
1,25 x 1,75 in.
1,667 x 1 in.
1,667 x 1,75 in.
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
16 bis 8 AWG
2 bis 500 MCM
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
28 bis 20 AWG
6 bis 0000 AWG
8 bis 1 AWG
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,094 in.
0,125 in.
0,187 in.
0,25 in.
0,375 in.
0,5 in.
0,75 in.
1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Drahtstärke Durchmesser (angloamerikanisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17899074 0,851 x 1,75 in. 8 bis 1 AWG 0,5 in. M710, BMP71 100 Stück
17849214 0,182 x 1 in. 28 bis 20 AWG 0,094 in. M710, BMP71 100 Stück
17841409 0,182 x 1 in. 28 bis 20 AWG 0,094 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17888934 0,182 x 1,75 in. 28 bis 20 AWG 0,094 in. M710, BMP71 100 Stück
17851429 0,182 x 1,75 in. 28 bis 20 AWG 0,094 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17869184 0,235 x 1 in. 22 bis 16 AWG 0,125 in. M710, BMP71 100 Stück
17821469 0,235 x 1 in. 22 bis 16 AWG 0,125 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17821539 0,235 x 1,75 in. 22 bis 16 AWG 0,125 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17829204 0,235 x 1,75 in. 22 bis 16 AWG 0,125 in. M710, BMP71 100 Stück
17849074 0,335 x 1 in. 20 bis 10 AWG 0,187 in. M710, BMP71 100 Stück
17811639 0,335 x 1 in. 20 bis 10 AWG 0,187 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17808764 0,335 x 1,75 in. 20 bis 10 AWG 0,187 in. M710, BMP71 100 Stück
17861429 0,335 x 1,75 in. 20 bis 10 AWG 0,187 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17818964 0,439 x 1 in. 16 bis 8 AWG 0,25 in. M710, BMP71 100 Stück
17898754 0,439 x 1,75 in. 16 bis 8 AWG 0,25 in. M710, BMP71 100 Stück
17861399 0,444 x 1 in. 16 bis 8 AWG 0,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17861579 0,444 x 1,75 in. 16 bis 8 AWG 0,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17831699 0,645 x 1 in. 12 bis 4 AWG 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17809004 0,645 x 1 in. 12 bis 4 AWG 0,375 in. M710, BMP71 100 Stück
17851389 0,645 x 1,75 in. 12 bis 4 AWG 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17868764 0,645 x 1,75 in. 12 bis 4 AWG 0,375 in. M710, BMP71 100 Stück
17861489 0,851 x 1 in. 8 bis 1 AWG 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17839114 0,851 x 1 in. 8 bis 1 AWG 0,5 in. M710, BMP71 100 Stück
17881569 0,851 x 1,75 in. 8 bis 1 AWG 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17801479 1,25 x 1 in. 6 bis 0000 AWG 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17811399 1,25 x 1,75 in. 6 bis 0000 AWG 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 100 Stück
17881509 1,667 x 1 in. 2 bis 500 MCM 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50 Stück
17889024 1,667 x 1 in. 2 bis 500 MCM 1 in. M710, BMP71 50 Stück
17851369 1,667 x 1,75 in. 2 bis 500 MCM 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50 Stück
17828834 1,667 x 1,75 in. 2 bis 500 MCM 1 in. M710, BMP71 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Product Code. 17899074 Supplier Brady™ Supplier No. 174632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 €
    136.11 € / 100 Stück
    Sparen 5.89 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für anspruchsvolle Drahtmarkierungsanwendungen, PermaSleeve™ Wärmeschrumpfende Polyolefin-Etiketten vereinen Schnelligkeit, einfache Handhabung und Beständigkeit und ermöglichen so die Herstellung hochwertiger Etiketten.
  • Industriequalität mit hoher Temperatur-, UV-, Chemikalien-, Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
  • Selbstverlöschende Etiketten
  • Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
  • Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
Specifications
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (bestanden 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +135 °C
Drahtstärke 8 bis 1 AWG
Abmessungen (L x B) 0,851 x 1,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,851 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,75 in.
Breite (metrisch) 44.45 mm
Höhe (metrisch) 21.62 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 12.7 mm
Alternate Part Number M7-500-175-342-YL