Learn More
Invitrogen™ EBioscience™ Permeabilisierungspuffer (10X)
Artikelnummer. 12766048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12766048 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 12766048 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 00833356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 €
    109.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 30.35 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält Natriumazid
Kann zur Fixierung und Permeabilisierung von Zellen verwendet werden, bevor die intrazelluläre Färbung von Zytokinen und anderen zytoplasmatischen und/oder nukleären Antigenen durchgeführt wird.
Wird in Verbindung mit dem intrazellulären (IC) Fixierpuffer (Kat. 00 bis 8222) oder Foxp3/Transkriptionsfaktor Fixierung/Permeabilisierungskonzentrat und -verdünnungsmittel (Kat. 00-5521). Diese Lösungen wurden speziell für die Reduzierung der unspezifischen Färbung durch mit Fluorochromen markierten Antikörpern und die Erhöhung der Fluoreszenz-Signal-Rausch-Verhältnisse entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 ml
Reagenztyp Permeabilisierungsreagenz
Produktlinie eBioscience
Produkttyp Reagenz