Learn More
Brady™ M71-31-423 Rolle Etiketten #115115 für BMP71, 250Stck./Rolle
Artikelnummer. 11528594
Click to view available options
Dimensions (LxW):
25,40 x 38,10 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11528594
Marke: Brady™ 115115
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für elektronische Leiterplatten- und Bauteilidentifizierung, Barcode-Etikett und Typenschilder sowie die Identifikation von Solarmodulen
Ideal for electronic PCB and component identification, bar code label and rating plates and solar panel identification
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität AGA-zugelassen; CSA-zugelassen; halogenfrei (DIN VDE 0472, Teil 815); UL-anerkannt
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Permanente Polyesteretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Etiketten pro Bogen 250
Menge 250/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 25,40 x 38,10 mm
Breite (metrisch) 38,10 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm