Learn More
Permethrin 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312962 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312962 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15990000AC1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Permethrin
CAS 52645-53-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Permethrin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H20 Cl2 O3
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (3-Phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, 3-Phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, 3-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Acticin, Adion, Ambush, Aninsen Per-30, Anomethrin N, Antiborer 3768, Aqua-Kontrol, Astro, Bansect, Bematin 987, BioKill, Butox 50, Chinetrin, Cooper, Coopex, Corsair, Damminix, Dancide PS 150, Dichlorophenothrin, Diffusil H, Dragnet, Dragnet FT, Dragon, Ecsumin, Ectiban, Efmethrin, Eliminator Ant, Flea & Tick Killer, Elimite, Eulan SPA, Everwood PC 30W, Exmin, FMC 33297, FMC 41655, ICI-PP 557, Imperator, InfectoPedicul, Insectal Plus, Insorbcid MP, Ipitox, JF 7065, Kaleait, Kavil, Kestrel, Kestrel (pesticide), Kudos, Last Call, Lyclear, MP 79, MP 79 (ester), Mitin BC, NIA 33297, NRDC 143, Nedax, Nix, Nix (insecticide), PP 557, Perigen, Perigen 500, Perigen Defense, Perigen W, Perm-UP, Permanone, Permanone 40, Permanone 80, Permanone 90, Permasect, Permectin II, Permethrin, Permethrin I, Permethrin II, Permethrine, Permitrine, Pertrin E, Piredam, Pounce, Preventol HS 75, Pulvex, Pynosect, Repel Permanone, Riapan A, Ridect Pour-On, S 3151, SBP 1513, SBP 15131TEC, Sharkesuper, Skintex MR-III, Smite EC 10, Spartan, Spartan (pesticide), Stomoxin, Stomozan, Tanalith T, Timbertreat ICP 5, WL 43479, m-Methoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, m-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, GW418275X
InChI-Formel InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
IUPAC-Name (3-Phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxylat
Solvent or Matrix Aceton
Molekulargewicht (g/mol) 391.29
Menge 1 mL
Formelmasse 390,0789 g/mol