Learn More
Permethrin (3:5 cis/trans-Gemisch), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Permethrin |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 390.0789 |
| Reinheit (%) | >95% |