Learn More
Permethrin, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16634484 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16634484 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 16634484
Marke: Honeywell Fluka R1755100MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Permethrin
CAS 52645-53-1
CAS Max. % ≤ 100%
Dichte 1.29 g/cm3 (20°C)
Flammpunkt 100°C
Beilstein 5765325
Farbe Beige
Schmelzpunkt 34°C to 35°C
Siedepunkt 200°C (0.01 hPa)
Synonym (3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 391.3 g/mol
Menge 100 mg