Learn More
Masterflex™ Peroxidvernetzte Silikonschläuche
Beschreibung
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
- Ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
- Peroxid-gehärtet.
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit.
- Niedrige Kompression.
- Geruchsneutral
- Nicht toxisch.
- Durchscheinend.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;Non-Phthalat;USP;Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;NSF-61;3A;NSF-51 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,4 mm |
| Material | Silikon (Peroxid-gehärtet) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4,0 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,6 mm |
| Dicke (metrisch) | 0,8 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -51 °C |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Gammabestrahlung |
| Farbe | Durchscheinend |
| Mehr anzeigen |