Learn More
Masterflex™ Peroxidvernetzte Silikonschläuche
Artikelnummer. p-7161084
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2,4 mm
12,8 mm
Dicke (metrisch):
0,8 mm
2,38 mm
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
11765329 2,4 mm 0,8 mm 1 Stück
15763399 12,8 mm 2,38 mm 7.50 Meter
2 options
Artikelnummer. 11765329
Marke: Masterflex™ 0641163
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
  • Ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
  • Peroxid-gehärtet.
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit.
  • Niedrige Kompression.
  • Geruchsneutral
  • Nicht toxisch.
  • Durchscheinend.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Non-Phthalat;USP;Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;NSF-61;3A;NSF-51
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 2,4 mm
Material Silikon (Peroxid-gehärtet)
Außendurchmesser (metrisch) 4,0 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 mm
Dicke (metrisch) 0,8 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Sterilisationsmethode Autoklav oder Gammabestrahlung
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 14 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 283 °C