Learn More
Masterflex™ Peroxidvernetzte Silikonschläuche
Artikelnummer. 11756128
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
6.4 mm
9.6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
11.2 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Fuß
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11756128 6.4 mm 11.2 mm 1 Stück
11761179 1.6 mm 3.2 mm 1 Stück
11780039 3.2 mm 6.4 mm 1 Stück
13064857 9.6 mm 16 mm 25 Fuß
13103778 6.4 mm 8 mm 1 Stück
12706278 6.4 mm 9.6 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11756128
Marke: Masterflex™ 0641172
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor. Cole-Parmer™ peroxidgehärtete Silikonschläuche zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und einen niedrigen Kompressionssatz aus.
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor.Cole-ParmerTM peroxidgehärtete Silikonschläuche zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und einen niedrigen Kompressionssatz aus.
  • Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Ansprüche der USP Klasse VI.
  • Gemäß GMP hergestellt
  • Geruchslos, nicht toxisch, lichtdurchlässig
  • Temperaturbereich: -51 bis 238 °C
  • Sterilisieren durch: Autoklav oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, USP, GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 11.2 mm
Dicke (metrisch) 2.4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (Metric) 238 °C