Learn More
Masterflex™ Peroxidvernetzte Silikonschläuche
Artikelnummer. 11761179 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
6.4 mm
9.6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
11.2 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Fuß
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11761179 1.6 mm 3.2 mm 1 Stück
11756128 6.4 mm 11.2 mm 1 Stück
11780039 3.2 mm 6.4 mm 1 Stück
13064857 9.6 mm 16 mm 25 Fuß
13103778 6.4 mm 8 mm 1 Stück
12706278 6.4 mm 9.6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11761179 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0641162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00 €
    78.81 € / 1 Stück
    Sparen 15.19 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor. Cole-Parmer™ peroxidgehärtete Silikonschläuche zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Hitzebeständ
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor.Cole-ParmerTM peroxidgehärtete Silikonschläuche zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit
  • Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Ansprüche der USP Klasse VI.
  • Gemäß GMP hergestellt
  • Geruchslos, nicht toxisch, lichtdurchlässig
  • Temperaturbereich: -51 bis 238 °C
  • Sterilisieren durch: Autoklav oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, USP, GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,12 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,031 in.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (English) 460,4 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 238 °C
Produkttyp Schläuche