Beschreibung
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor.Cole-ParmerTM peroxidgehärtete Silikonschläuche zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit
- Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Ansprüche der USP Klasse VI.
- Gemäß GMP hergestellt
- Geruchslos, nicht toxisch, lichtdurchlässig
- Temperaturbereich: -51 bis 238 °C
- Sterilisieren durch: Autoklav oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform, USP, GMP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,12 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen |
| Mehr anzeigen |