Learn More
Masterflex™ Peroxidvernetzte Silikonschläuche
Artikelnummer. 13103778 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
6.4 mm
9.6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
11.2 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Fuß
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
13103778 6.4 mm 8 mm 1 Stück
11756128 6.4 mm 11.2 mm 1 Stück
11761179 1.6 mm 3.2 mm 1 Stück
11780039 3.2 mm 6.4 mm 1 Stück
13064857 9.6 mm 16 mm 25 Fuß
12706278 6.4 mm 9.6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13103778 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0641170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 €
    178.61 € / 1 Stück
    Sparen 31.39 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 24-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor. Cole-Parmer™ peroxidgehärtete Silikonschläuche zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Hitzebeständ
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor.Cole-ParmerTM peroxidgehärtete Silikonschläuche zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit
  • Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Ansprüche der USP Klasse VI.
  • Gemäß GMP hergestellt
  • Geruchslos, nicht toxisch, lichtdurchlässig
  • Temperaturbereich: -51 bis 238 °C
  • Sterilisieren durch: Autoklav oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, USP, GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (Metric) 238 °C