Learn More
Macherey-Nagel™ PEROXTESMO KO Packung 100 Testpapiere 15 x 15 mm Chemie-Testsatz UN 3 (VE=100 PCE)
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
Peroxtesmo KO allows the quick and easy detection of peroxidase in food. It is used in the food processing industry to evaluate the quality of canned food.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Weiß nach blau/grün |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Nachweis von Peroxidase in Milch |
| Menge | 100/Packung |
| Prüfzeit | 2 min |
| Typ | Qualitätstestpapier |
Name des Produkts
Individuate un'opportunità di miglioramento?