Learn More
Perphenazinsulfoxid 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30464205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464205 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30464205 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0826.0101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Perphenazine Sulfoxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H26 Cl N3 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-Name 2-[4-[3-(2-Chlor-5-oxophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 419.97
Menge 1 mL
Formelmasse 419,1434 g/mol