Learn More
Perrhensäure, 75 bis 80 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341229 5 g 5 Gramm
11351229 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341229 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011413.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
Perrhenic acid is used in the manufacturing of superconducting synthetic metals and X-ray targets. It is used as a hydrocracking catalyst in petroleum industry and used for the dehydrogenation process and epoxidation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13768-11-1
Summenformel HO4Re
Molekulargewicht (g/mol) 251.21
MDL-Nummer MFCD00011326
InChI-Schlüssel UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC-Name Hydroxy(trioxo)rhenium
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perrhenic acid
Farbe Farblos bis gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 75-80%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 251.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Perrhensäure:80,0%; Wasser:20,0%
Aussehen Colorless to pale yellow liquid
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Dichte 2.42
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perrhenic acid, 75-80% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Perrhenic acid